Print…
5-Bromo-1H-indazole ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3785-5G B3785-1G
TCIAB3785-5GEA 169 EUR
TCIAB3785-5G TCIAB3785-1G
5-Bromo-1H-indazole ≥97.0% (por GC)
5-Bromo-1H-indazole
Fórmula: C₇H₅BrN₂
Número MDL : MFCD00839493
Número CAS: 53857-57-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5be616c9303a4e741fd5fef58bb604c58c536ab&vid=e5be616c9303a4e741fd5fef58bb604c58c536ab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 130.0 to 134.0 deg-C