Print…
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-amine, 2-(Trifluoromethyl)-5-pyridylamine
A1816-5G A1816-1G
TCIAA1816-5GEA 330 EUR
TCIAA1816-5G TCIAA1816-1G
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₅F₃N₂
Peso Molecular: 162.11 g/mol
Número MDL : MFCD01862656
Número CAS: 106877-33-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca596482851f9f6cfdcc1c6d055a4afa19692782&vid=ca596482851f9f6cfdcc1c6d055a4afa19692782&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C