Print…
2-Aminonicotinonitrile ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-3-cyanopyridine
A2443-5G A2443-25G
TCIAA2443-5GEA 54 EUR
TCIAA2443-5G TCIAA2443-25G
2-Aminonicotinonitrile ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Aminonicotinonitrile
Fórmula: C₆H₅N₃
Peso Molecular: 119.13 g/mol
Ponto de ebulição: 268
Ponto de Fusão: 134
Número MDL : MFCD00128867
Número CAS: 24517-64-4
UN: 3439
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9025b127635a81943ea62f09ec77916b02476bf9&vid=9025b127635a81943ea62f09ec77916b02476bf9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C