Print…
2,5-Difluoropyridine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4174-5G D4174-1G
TCIAD4174-5GEA 135 EUR
TCIAD4174-5G TCIAD4174-1G
2,5-Difluoropyridine ≥98.0% (por GC)
2,5-Difluoropyridine
Fórmula: C₅H₃F₂N
Ponto de ebulição: 115°C
Ponto de Fusão: –33°C
Número MDL : MFCD04114191
Número CAS: 84476-99-3
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a5bd7ce11d3bed4d08c77ee46ac38bed8fef0314&vid=a5bd7ce11d3bed4d08c77ee46ac38bed8fef0314&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %