Print…
Methyl hydrogen adipate ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,6-Hexanedioic acid methyl ester, Adipic acid methyl ester, Adipic acid monomethyl ester, 1,6-Hexanedioic acid monomethyl ester, Monomethyl adipate
A1738-25G A1738-100G
TCIAA1738-25GEA 32 EUR
TCIAA1738-25G TCIAA1738-100G
Methyl hydrogen adipate ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Methyl hydrogen adipate
Fórmula: C₇H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 162°C
Ponto de Fusão: 9°C
Densidade: 1,1236 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00004418
Número CAS: 627-91-8
EINECS: 211-019-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c2dfde55707b5f2f5a8c2e4a797da37a1ac6f530&vid=c2dfde55707b5f2f5a8c2e4a797da37a1ac6f530&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %