Print…
4,4'-TDE ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
B0132-5G B0132-1G
TCIAB0132-5GEA 65 EUR
TCIAB0132-5G TCIAB0132-1G
4,4'-TDE ≥98.0% (por GC)
4,4'-TDE
Fórmula: C₁₄H₁₀Cl₄
Ponto de ebulição: 406 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 111 °C
Densidade: 1,476 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000851
Número CAS: 72-54-8
EINECS: 200-783-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03061
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1ed63e1edc7a595f8d6704d363c3499c10e104&vid=8a1ed63e1edc7a595f8d6704d363c3499c10e104&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 112.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency