Print…
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-4-trifluoromethoxyaniline
B3799-5G B3799-25G
TCIAB3799-5GEA 38 EUR
TCIAB3799-5G TCIAB3799-25G
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-(trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₅BrF₃NO
Número MDL : MFCD00203478
Número CAS: 175278-17-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12563bb820920f02aac1fed8716c9fde9cb9d757&vid=12563bb820920f02aac1fed8716c9fde9cb9d757&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %