3-Amino-2-cyclohexen-1-one, (máx. 5% H₂O) 98% (peso seco)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11474.06
A11474.14
A11474.06EA
25.7
EUR
A11474.06
A11474.14
3-Amino-2-cyclohexen-1-one, (máx. 5% H₂O) 98% (peso seco)
3-Amino-2-cyclohexen-1-one
Purity: 98%
CAS No.: 5220-49-5
Molecular Formula: C6H9NO
Formula Weight: 111.15
Melting Point: 128-133°(dried)
Beilstein Reference: 471354
Fórmula:
C₆H₉NO Ponto de ebulição: 211 °C (1013 hPa) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013783 Número CAS: 5220-49-5 EINECS: 226-014-9 |