Print…
Criseno ≥98.0% (por GC), purificado por sublimação
Fornecedor: TCI
Perigo
C0339-1G C0339-100MG
TCIAC0339-1GEA 344 EUR
TCIAC0339-1G TCIAC0339-100MG
Criseno ≥98.0% (por GC), purificado por sublimação
Criseno
Fórmula: C₁₈H₁₂
Ponto de ebulição: 448°C
Ponto de Fusão: 250…252 °C
Densidade: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00003698
Número CAS: 218-01-9
EINECS: 205-923-4
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02255
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=818364151cf7b86c1226d381ac23966dac7d0a81&vid=1acbbe5a6795729d1809a48c26dc64a98079f069&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %