Print…
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2550-25G C2550-5G
TCIAC2550-25GEA 351 EUR
TCIAC2550-25G TCIAC2550-5G
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
3-Chloro-4-methoxybenzoic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₃
Número MDL : MFCD00016512
Número CAS: 37908-96-6
EINECS: 253-708-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19295e4b1b73c9fb99f07b14f4dbf87e43a15f99&vid=19295e4b1b73c9fb99f07b14f4dbf87e43a15f99&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 215.0 to 219.0 deg-C