Print…
4-Chloro-o-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2508-5G C2508-25G
TCIAC2508-5GEA 68 EUR
TCIAC2508-5G TCIAC2508-25G
4-Chloro-o-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Chloro-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Número MDL : MFCD00045852
Número CAS: 7499-07-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d3060dcf804ec273d9fc342ea2d0f7eb271bdc7&vid=8d3060dcf804ec273d9fc342ea2d0f7eb271bdc7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C