Print…
5-Fluoro-o-toluic acid ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0844-5G F0844-25G
TCIAF0844-5GEA 39 EUR
TCIAF0844-5G TCIAF0844-25G
5-Fluoro-o-toluic acid ≥98.0% (por GC)
5-Fluoro-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₇FO₂
Ponto de ebulição: 263 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 134…135 °C
Número MDL : MFCD00042294
Número CAS: 33184-16-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=593a84b4a2855292014de40d504ffea753b3108f&vid=593a84b4a2855292014de40d504ffea753b3108f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C