Print…
5-Chloro-2-methylbenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Chloro-o-toluic acid
C2509-5G C2509-25G
TCIAC2509-5GEA 32 EUR
TCIAC2509-5G TCIAC2509-25G
5-Chloro-2-methylbenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Chloro-2-methylbenzoic acid
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Número MDL : MFCD00045842
Número CAS: 7499-06-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2655ca79d4997562b0f2cdfb6438411dbba110e2&vid=2655ca79d4997562b0f2cdfb6438411dbba110e2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C