Print…
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Veratroyl chloride, 3,4-Dimethoxybenzene-1-carbonyl chloride
D4093-5G D4093-25G
TCIAD4093-5GEA 99 EUR
TCIAD4093-5G TCIAD4093-25G
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,4-Dimethoxybenzoyl chloride
Fórmula: C₉H₉ClO₃
Peso Molecular: 200.62 g/mol
Ponto de Fusão: 71
Número MDL : MFCD00000674
Número CAS: 3535-37-3
EINECS: 222-568-0
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=15930e268e3d2ef7ff0200a654c60262b857b938&vid=15930e268e3d2ef7ff0200a654c60262b857b938&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C