Print…
2-Bromo-4,5-difluorophenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-3,4-difluoro-6-hydroxybenzene
B3845-5G B3845-1G
TCIAB3845-5GEA 47 EUR
TCIAB3845-5G TCIAB3845-1G
2-Bromo-4,5-difluorophenol ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4,5-difluorophenol
Fórmula: C₆H₃BrF₂O
Ponto de Inflamação: 81°C
Número MDL : MFCD00070751
Número CAS: 166281-37-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9887993998aba2650dbf0e22f75908ef6a212507&vid=9887993998aba2650dbf0e22f75908ef6a212507&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %