Print…
D-(-)-Diethyl tartrate ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (2S,3S)-Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (S,S)-(-)-Diethyl tartrate, (2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate, (-)-Diethyl D-tartrate, (S,S)-(-)-Tartaric acid diethyl ester, D(-)-Tartaric acid diethyl ester
T1195-25G T1195-250G
TCIAT1195-25GEA 28 EUR
TCIAT1195-25G TCIAT1195-250G
D-(-)-Diethyl tartrate ≥97.0% (por GC)
D-(-)-Diethyl tartrate
Fórmula: C₈H₁₄O₆
Ponto de ebulição: 130°C
Ponto de Fusão: 17 °C
Densidade: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 93°C
Número MDL : MFCD00064451
Número CAS: 13811-71-7
EINECS: 237-458-8
Merck Index: 14,03855
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e7d260bcd26114dd0f884944c6a5a3b5ad0ea73&vid=8e7d260bcd26114dd0f884944c6a5a3b5ad0ea73&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -7.5 to -8.1 deg (neat)