Print…
L(+)-Tartarato de sódio e potássio tetrahidratado 98,0 Titrimetric
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Potassium sodium (2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate tetrahydrate, Potassium sodium L(+)-tartrate tetrahydrate, Sodium potassium tartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid potassium sodium salt tetrahydrate, (R,R)-(+)-Potassium sodium tartrate tetrahydrate, Rochelle salt, L(+)-Tartaric acid potassium sodium salt tetrahydrate, (+)-Potassium sodium L-tartrate tetrahydrate
P1798-25G P1798-500G P1798-100G
TCIAP1798-25GEA 19 EUR
TCIAP1798-25G TCIAP1798-500G TCIAP1798-100G
L(+)-Tartarato de sódio e potássio tetrahidratado 98,0 Titrimetric
L(+) Tartarato de sódio e potássio tetrahidratado
Fórmula: KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O
Peso Molecular: 282.22 g/mol
Ponto de Fusão: 80°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150989
Número CAS: 6381-59-5
EINECS: 206-156-8
Merck Index: 13,07755
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=34213bc48026e8ee327641c6b32ef3655bc1ea3d&vid=34213bc48026e8ee327641c6b32ef3655bc1ea3d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Specific rotation [a]20/D +19.0 to +25.0 deg (C=10, H2O)
Water 22.0 to 26.0 %