Print…
2-Methyl-3-butyne-2-ol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0180-25ML M0180-500ML
TCIAM0180-25MLEA 16 EUR
TCIAM0180-25ML TCIAM0180-500ML
2-Methyl-3-butyne-2-ol ≥98.0% (por GC)
2-Methyl-3-butyne-2-ol
Fórmula: C₅H₈O
Ponto de ebulição: 103°C
Ponto de Fusão: 3 °C
Densidade: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 19°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004467
Número CAS: 115-19-5
EINECS: 204-070-5
UN: 1987
ADR: 3,II
Merck Index: 14,06034
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8d50fdfa49d3767e7aea2879d43b458f11a1b9b&vid=a8d50fdfa49d3767e7aea2879d43b458f11a1b9b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %