Print…
2-Fluoro-p-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0813-5G F0813-1G
TCIAF0813-5GEA 160 EUR
TCIAF0813-5G TCIAF0813-1G
2-Fluoro-p-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Fluoro-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₇FO₂
Número MDL : MFCD03092906
Número CAS: 7697-23-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=771973e500ae2d110f14a4d503e3241dfc5e4cba&vid=771973e500ae2d110f14a4d503e3241dfc5e4cba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C