Print…
o-Toluenesulphonyl chloride ≥75.0% (por GC) (contains ca. 23% isomer)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Toluene-o-sulphonyl chloride, Toluene-2-sulphonyl chloride, 2-Toluenesulphonyl chloride
T0284-25G T0284-500G
TCIAT0284-25GEA 16 EUR
TCIAT0284-25G TCIAT0284-500G
o-Toluenesulphonyl chloride ≥75.0% (por GC) (contains ca. 23% isomer)
o-Toluenesulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₇ClO₂S
Ponto de ebulição: 272 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 10,2 °C
Densidade: 1,3383 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00024874
Número CAS: 133-59-5
EINECS: 205-113-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6942368e5055f1a41c266f5f87200ba5f733005e&vid=6942368e5055f1a41c266f5f87200ba5f733005e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 75.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %