Print…
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 1 mol/l em THF, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
245585-100ML 245585-800ML
SIAL245585-100MLEA 139 EUR
SIAL245585-100ML SIAL245585-800ML
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 1 mol/l em THF, Sigma-Aldrich®
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Fórmula: C₆H₁₈NNaSi₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009835
Número CAS: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8
UN: 2924
ADR: 3,II