Print…
HEPES Ácido 2-[4-(2-hidróxietil)-1-piperazinil]-etanosulfónico
Fornecedor: G Biosciences
RC-061 RC-060
RC-061EA 363 EUR
RC-061 RC-060
HEPES Ácido 2-[4-(2-hidróxietil)-1-piperazinil]-etanosulfónico
HEPES
Fórmula: C₈H₁₈N₂O₄S
Ponto de Fusão: 210…215 °C
Densidade: 1,448 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006158
Número CAS: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM