Print…
Nitrato de cálcio tetrahidratado 99.0-103.0%, cristais, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Perigo
4236-20EA 0 EUR
4236-20 4236-04
Nitrato de cálcio tetrahidratado 99.0-103.0%, cristais, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Nitrato de cálcio tetrahidratado
Fórmula: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Ponto de Fusão: ∼42 °C
Densidade: 2,36 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149604
Número CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,01687
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 99.0 - 103.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 5.0 - 7.0
ACS - Assay (Ca(NO₃)₂·4H₂O) 99.0 - 103.0 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 7.0
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.005 %
ACS - Nitrite (NO₂) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
ACS - Barium (Ba) ≤0.005 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
ACS - Iron (Fe) ≤5 ppm
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.05 %
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.01 %
ACS - Strontium (Sr) ≤0.05 %