Print…
Ácido Indole 3-acético ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: IAA, 1H-Indole-3-acetic acid, Heteroauxin, 3-Indoleacetic acid
I0022-25G I0022-5G
TCIAI0022-25GEA 43 EUR
TCIAI0022-25G TCIAI0022-5G
Ácido Indole 3-acético ≥98.0% (por análise titulométrica)
Ácido Indole 3-acético
Fórmula: C₁₀H₉NO₂
Ponto de ebulição: 120 - 125 °C (0,05 -rr)
Ponto de Fusão: 167…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005636
Número CAS: 87-51-4
EINECS: 201-748-2
Merck Index: 14,04964
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=890c3756018884834d6ef23cd68d83fd25db4919&vid=ea92b80bc98698961996053ae1ddd829b7119fd3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency