Print…
L(+)-Diethyl tartrate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (+)-Diethyl L-tartrate, (R,R)-(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-(+)-Diethyl tartrate, Diethyl L-tartrate, L(+)-Tartaric acid diethyl ester, (2R,3R)-Diethyl 2,3-dihydroxysuccinate, (R,R)-(+)-Diethyl tartrate
T0003-25G T0003-500G T0003-100G
TCIAT0003-25GEA 19 EUR
TCIAT0003-25G TCIAT0003-500G TCIAT0003-100G
L(+)-Diethyl tartrate ≥98.0% (por GC)
L(+)-Diethyl tartrate
Fórmula: C₈H₁₄O₆
Ponto de ebulição: 162°C
Ponto de Fusão: 18,7 °C
Densidade: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 152°C
Número MDL : MFCD00009143
Número CAS: 87-91-2
EINECS: 201-783-3
Merck Index: 14,03855
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11dd299b548c40e754d0af1546add7685576bbbf&vid=11dd299b548c40e754d0af1546add7685576bbbf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.6 to +7.9 deg (neat)