Print…
4'-Chloro-3'-methylacetophenone ≥75% remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L06011.06 L06011.14
L06011.06EA 58.6 EUR
L06011.06 L06011.14
4'-Chloro-3'-methylacetophenone ≥75% remainder 3'-chloro-4'-methylacetophenone, tech.
4'-Chloro-3'-methylacetophenone
Purity: 75% CAS No.: 37074-39-8 Molecular Formula: C9H9ClO Formula Weight: 168.62 Flash Point: 110°(230°F) Boiling Point: 104-105°/0.4mm MDL No.: MFCD00045172
Fórmula: C₉H₉ClO
Ponto de ebulição: 104…105 °C (0,4 mmHg)
Densidade: 1,15
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00045172
Número CAS: 37074-39-8