Print…
2,3-Dichloromaleic anhydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
D65003-100G D65003-25G D65003-5G
SIALD65003-100GEA 1380 EUR
SIALD65003-100G SIALD65003-25G SIALD65003-5G
2,3-Dichloromaleic anhydride, Sigma-Aldrich®
2,3-Dichloromaleic anhydride
Fórmula: C₄Cl₂O₃
Número MDL : MFCD00005520
Número CAS: 1122-17-4
EINECS: 214-343-0