Print…
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Pyridin-4-yl)benzaldehyde
H55462.03 H55462.06
H55462.03EA 144 EUR
H55462.03 H55462.06
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 99163-12-9 Molecular Formula: C12H9NO Formula Weight: 183.21 Melting Point: 85-89° MDL No.: MFCD02684110
Fórmula: C₁₂H₉NO
Peso Molecular: 183.21 g/mol
Ponto de Fusão: 85…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02684110
Número CAS: 99163-12-9