Print…
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
P1671-1G P1671-5G
TCIAP1671-1GEA 18 EUR
TCIAP1671-1G TCIAP1671-5G
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde ≥95.0% (por GC, análise de titulação)
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Fórmula: C₁₂H₉NO
Número MDL : MFCD01863537
Número CAS: 127406-56-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc054862ec7a72afae2657d5ab113d80447317b2&vid=cc054862ec7a72afae2657d5ab113d80447317b2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 48.0 to 53.0 deg-C