Print…
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H27594.06 H27594.03
H27594.06EA 120 EUR
H27594.06 H27594.03
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine 96%
7-Bromo-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepine
Purity: 96% CAS No.: 147644-11-9 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5790 Boiling Point: 145-148°/16mm MDL No.: MFCD00508291
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Ponto de ebulição: 145…148 °C (16 mmHg)
Ponto de Inflamação: >120 °C (248 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00508291
Número CAS: 147644-11-9