Print…
3,5-Bis(benzyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3,5-Dibenzyloxybenzaldehyde
D3184-1G D3184-5G
TCIAD3184-1GEA 31 EUR
TCIAD3184-1G TCIAD3184-5G
3,5-Bis(benzyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
3,5-Bis(benzyloxy)benzaldehyde
Fórmula: C₂₁H₁₈O₃
Número MDL : MFCD00075777
Número CAS: 14615-72-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fdde93daa9d83d07a071f28263d3dc0b9c921b4&vid=8fdde93daa9d83d07a071f28263d3dc0b9c921b4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C