2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-(Pyrrolidin-1-yl)phenacyl bromide
L15407.06
L15407.14
L15407.06EA
84.2
EUR
L15407.06
L15407.14
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone ≥97%
2-Bromo-4'-(1-pyrrolidinyl)acetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 216144-18-2
Molecular Formula: C12H14BrNO
Formula Weight: 268.16
Melting Point: 120-122°
Beilstein Reference: 8549816
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD01075690
Fórmula:
C₁₂H₁₄BrNO Ponto de Fusão: 120…122 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01075690 Número CAS: 216144-18-2 UN: 3261 ADR: 8,III |