Print…
2-Piperazinone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Piperazin-2-one
P1867-1G P1867-5G
TCIAP1867-1GEA 17 EUR
TCIAP1867-1G TCIAP1867-5G
2-Piperazinone ≥98.0% (por GC)
2-Piperazinone
Fórmula: C₄H₈N₂O
Ponto de ebulição: 164°C
Número MDL : MFCD01318687
Número CAS: 5625-67-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=54b877030ecbb069c1421d1083370c3eb7f4507f&vid=54b877030ecbb069c1421d1083370c3eb7f4507f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 131.0 to 136.0 deg-C