Print…
4'-Morpholinoacetophenone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
152900050 152900500
ACRO152900050EA 38.7 EUR
ACRO152900050 ACRO152900500
4'-Morpholinoacetophenone 99%
4'-Morpholinoacetophenone
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₂
Ponto de Fusão: 94…98 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006168
Número CAS: 39910-98-0
EINECS: 254-698-9
Encomendar
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
GC ≥98.5 %