Print…
(Iodomethyl)cyclopropane 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H35309.MD H35309.03
H35309.MDEA 55.6 EUR
H35309.MD H35309.03
(Iodomethyl)cyclopropane 95%
(Iodomethyl)cyclopropane
Fórmula: C₄H₇I
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06410734
Número CAS: 33574-02-6