N-(6-Methyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H33884.03
H33884.06
H33884.03EA
65.3
EUR
H33884.03
H33884.06
N-(6-Methyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(6-Methyl-2-pyridyl)thiourea
Purity: 97%
CAS No.: 49600-34-2
Molecular Formula: C7H9N3S
Formula Weight: 167.23
Melting Point: 193-197°
MDL No.: MFCD00462739
Fórmula:
C₇H₉N₃S Ponto de Fusão: 193…197 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00462739 Número CAS: 49600-34-2 |