N-(4-Methyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H33648.03
H33648.06
H33648.03EA
65.7
EUR
H33648.03
H33648.06
N-(4-Methyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(4-Methyl-2-pyridyl)thiourea
Purity: 97%
CAS No.: 21242-21-7
Molecular Formula: C7H9N3S
Formula Weight: 167.23
Melting Point: 216-220°
MDL No.: MFCD04117348
Fórmula:
C₇H₉N₃S Ponto de Fusão: 216…220 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04117348 Número CAS: 21242-21-7 |