Print…
2,6-Bis(p-tolyl)pyridine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
B24894.03 B24894.06
B24894.03EA 34.1 EUR
B24894.03 B24894.06
2,6-Bis(p-tolyl)pyridine ≥97%
2,6-Bis(p-tolyl)pyridine
Purity: 97% CAS No.: 14435-88-2 Molecular Formula: C19H17N Formula Weight: 259.35 Melting Point: 164-166° MDL No.: MFCD00006282
Fórmula: C₁₉H₁₇
Ponto de Fusão: 164…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006282
Número CAS: 14435-88-2
EINECS: 238-409-3