Print…
2-(p-Tolyl)pyridine ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H26574.14 H26574.06
H26574.14EA 168 EUR
H26574.14 H26574.06
2-(p-Tolyl)pyridine ≥98%
2-(p-Tolyl)pyridine
Purity: 98% CAS No.: 4467-06-5 Molecular Formula: C12H11N Formula Weight: 169.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.617 Boiling Point: 170-180/20mm MDL No.: MFCD00006281
Fórmula: C₁₂H₁₁N
Ponto de ebulição: 170…180 °C (20 mmHg)
Densidade: 0,99
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006281
Número CAS: 4467-06-5
EINECS: 224-734-8