Aluminium perchlorate nonahydrate, reagent
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Aluminum perchlorate nonahydrate
11659.22
11659.36
11659.22EA
60.8
EUR
11659.22
11659.36
Aluminium perchlorate nonahydrate, reagent
Aluminium perchlorate nonahydrate
CAS No.: 81029-06-3
Molecular Formula: Al(ClO4)3.9H2O
Formula Weight: 487.46 (325.33anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Melting Point: 82°
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00149130
Fórmula:
AlCl₃O₁₂·9H₂O Peso Molecular: 487.47 g/mol Ponto de Fusão: 82 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149130 Número CAS: 81029-06-3 EINECS: 238-437-6 UN: 1481 ADR: 5.1 II |