Print…
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-3,4-dimethylbenzoic Acid, ['3,4-Dimethylanthranilic acid']
B25313.06 B25313.14
B25313.06EA 96.5 EUR
B25313.06 B25313.14
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid ≥98%
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 50419-58-4 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Melting Point: ca 176° dec. MDL No.: MFCD00130041
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: ∼ 176 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00130041
Número CAS: 50419-58-4