Print…
3,3'-Dimethyldiphenylamine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Di-m-tolylamine
D1512-25G D1512-5G
TCIAD1512-25GEA 293 EUR
TCIAD1512-25G TCIAD1512-5G
3,3'-Dimethyldiphenylamine ≥98.0% (por GC)
3,3'-Dimethyldiphenylamine
Fórmula: C₁₄H₁₅N
Peso Molecular: 197.28 g/mol
Ponto de ebulição: 200°C
Ponto de Fusão: –12°C
Número MDL : MFCD00059315
Número CAS: 626-13-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6e85f0a40a92e812d4c047bc75b52752be5882e&vid=e6e85f0a40a92e812d4c047bc75b52752be5882e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %