Print…
3,3'-Dimethyldiphenylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Di-m-tolylamine
B21765.03 B21765.06
B21765.03EA 59.5 EUR
B21765.03 B21765.06
3,3'-Dimethyldiphenylamine 98%
3,3'-Dimethyldiphenylamine
Purity: 98% CAS No.: 626-13-1 Molecular Formula: C14H15N Formula Weight: 197.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6225 Boiling Point: 200°/24mm MDL No.: MFCD00059315
Fórmula: C₁₄H₁₅N
Peso Molecular: 197.28 g/mol
Ponto de ebulição: 200 °C (24 mmHg)
Densidade: 1.04
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059315
Número CAS: 626-13-1