1-Phenyl-1-butanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
P1682-25G
P1682-5G
TCIAP1682-25GEA
173
EUR
TCIAP1682-25G
TCIAP1682-5G
1-Phenyl-1-butanol ≥98.0% (por GC)
1-Phenyl-1-butanol
Fórmula:
C₁₀H₁₄O Ponto de ebulição: 170°C Ponto de Fusão: 16°C |
Número MDL :
MFCD00066173 Número CAS: 614-14-2 EINECS: 210-368-6 |
|
Especificações dos Resultados do Teste
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...