Print…
2,4-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atenção
Sinônimos: 2,4-Dimethoxy-1-methylbenzene
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
292559-1G 292559-5G
292559-1GEA 106 EUR
292559-1G 292559-5G
2,4-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxytoluene
Fórmula: C₉H₁₂O₂
Peso Molecular: 152.1904 g/mol
Ponto de ebulição: 110...120 °C/30 mmHg (literatura)
Densidade: 1,036 g/ml (25 °C) (literatura)
Temperatura de Armazenamento: Room Temperature
Número MDL : MFCD00010749
Número CAS: 38064-90-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d135d6cc0e424d4bc897cb6bd923bd70f2ef06e4&vid=d135d6cc0e424d4bc897cb6bd923bd70f2ef06e4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance (Color) Colorless
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms to Structure
Purity (GC) ≥98.5 %