Print…
2,3,4-Trifluorotoluene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2735-1G T2735-5G
TCIAT2735-1GEA 42 EUR
TCIAT2735-1G TCIAT2735-5G
2,3,4-Trifluorotoluene ≥97.0% (por GC)
2,3,4-Trifluorotoluene
Fórmula: C₇H₅F₃
Ponto de Inflamação: 28°C
Número MDL : MFCD00075194
Número CAS: 193533-92-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e30a0c577435467dc1a83c9b55ee45e22f21aee5&vid=e30a0c577435467dc1a83c9b55ee45e22f21aee5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %