Print…
α,α,α,2,4-Pentachlorotoluene ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0428-25G D0428-500G
TCIAD0428-25GEA 16 EUR
TCIAD0428-25G TCIAD0428-500G
α,α,α,2,4-Pentachlorotoluene ≥99.0% (por GC)
α,α,α,2,4-Pentachlorotoluene
Fórmula: C₇H₃Cl₅
Ponto de ebulição: 159°C
Número MDL : MFCD00018818
Número CAS: 13014-18-1
EINECS: 235-868-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=866de951276a75ae16cb577cf766cb705f388fe0&vid=866de951276a75ae16cb577cf766cb705f388fe0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C