Print…
α,α,α,3,4-Pentachlorotoluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3,4-Dichlorobenzotrichloride, 1,2-Dichloro-4-(trichloromethyl)benzene
D2481-25G D2481-500G
TCIAD2481-25GEA 27 EUR
TCIAD2481-25G TCIAD2481-500G
α,α,α,3,4-Pentachlorotoluene ≥98.0% (por GC)
α,α,α,3,4-Pentachlorotoluene
Fórmula: C₇H₃Cl₅
Peso Molecular: 264.3637 g/mol
Número MDL : MFCD00018820
Número CAS: 13014-24-9
EINECS: 235-869-7
UN: 1759
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e4d2cf00d54ecfd7180c506b51e23c2059bd056c&vid=e4d2cf00d54ecfd7180c506b51e23c2059bd056c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %