Print…
4-Phenoxyphenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H52950.03 H52950.06
H52950.03EA 44.4 EUR
H52950.03 H52950.06
4-Phenoxyphenylboronic acid ≥98%
4-Phenoxyphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 51067-38-0 Molecular Formula: C12H11BO3 Formula Weight: 214.03 Melting Point: 141-145° MDL No.: MFCD00093312
Fórmula: C₁₂H₁₁BO₃
Ponto de Fusão: 141…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00093312
Número CAS: 51067-38-0