Print…
4-Phenoxyphenylboronic acid 95+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
359640010 359640050 359640250
ACRO359640010EA 34.4 EUR
ACRO359640010 ACRO359640050 ACRO359640250
4-Phenoxyphenylboronic acid 95+%
4-Phenoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₁₂H₁₁BO₃
Ponto de Fusão: 141…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00093312
Número CAS: 51067-38-0
Encomendar
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %